Learn More
G6PD Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A7B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | G6PD |
---|---|
Clone | 2A7B12 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16818195
|
Proteintech
66373-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16808195
|
Proteintech
66373-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The G6PD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human G6PD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The G6PD antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
G6PD | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
2539 | |
Primary |
2A7B12 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG2a |