Learn More
G418 Sulfate (White to Off-white Powder), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | G418 Sulfate |
Tipo | G418 Sulfate |
Forma fisica | Solid |
Absorbance | < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm |
Imballaggio | Vetro ambrato |
Potency | > 730μg/mg |
Acqua | 10% Max. |
Colore | White |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | > 98 % |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- G418 sulfate
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .