Learn More
G418 Sulfate Solution, MP Biomedicals
50mg/ml active antibiotic sterile-aqueous solution. Purity: >>98%
236.00€ - 402.00€
Specifica
Materiale o nome chimico G418 Sulfate Solution
Tipo G418 Sulfate
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11430435
Vedere i documenti
MP Biomedicals
091672546
20 mL
236.00€
20mL
11440435
Vedere i documenti
MP Biomedicals
091672548
50 mL
402.00€
50mL
Specifica
G418 Sulfate Solution
G418 Sulfate