Learn More
Liebherr™ G Series Refrigerator
Garanzia di temperatura costante grazie al controllo elettronico. Il frigorifero Liebherr™ Serie G è disponibile in due formati di ampia capacità per i laboratori di ricerca. Unità con ventilazione caratterizzate da sbrinamento automatico e allarmi per la temperatura. Piedini e serratura inclusi. Disponibile in bianco classico e in acciaio inossidabile.
Specifica
Intervallo temperatura (frigorifero) | 1°C to 15°C |
---|---|
Door Style | Sportello reversibile con serratura |
Sbrinamento | Automatic |
Refrigerante | R600A |
Interno | Stampato |
Descrizione
Sofisticato frigorifero da laboratorio per temperature costanti- Controllo elettronico della temperatura per la massima stabilità (temperature comprese tra: 1° e 15°C)
- Pannello di controllo con display digitale e allarmi acustici e visivi di sportello aperto e temperatura
- Ventilazione integrata per una temperatura costante e un rapido raffreddamento dopo l'apertura dello sportello
- Sbrinamento automatico con evaporazione della condensa
- Unità tropicalizzate con la massima efficienza anche in ambienti con temperatura elevata (fino a 40 ° C) e alto tasso di umidità
- Frigoriferi di alta qualità ed elevata capacità con piedini
- Efficienza energetica ed ecocompatibilità eccellenti grazie al refrigerante a base di idrocarburi
- Ripiani con griglia di acciaio e altezza regolabile
- Sportello reversibile con serrature integrate in dotazione per la protezione dei materiali di valore
- Esterno disponibile in bianco classico o acciaio inossidabile
Specifica
1°C to 15°C | |
Automatic | |
Stampato | |
581 mm | |
230 V |
Sportello reversibile con serratura | |
R600A | |
Esterno, digitale | |
650 mm | |
50 Hz |