Learn More
Liebherr™ Congelatore a raffreddamento statico
Per una conservazione ottimale di materiali e campioni congelati. Il congelatore Liebherr™ a raffreddamento statico è disponibile con 3 o 14 cestelli o 14 cassetti. Esterno disponibile in bianco o acciaio inossidabile. Congelatori di grande capacità con controlli elettronici per garantire la massima stabilità della temperatura.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 513 l
Gamma di temperatura Da –14 a –28 °C
Door Style SwingLine
No. of Doors 1
Lato del perno Right Interchangeable
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Congelatore da laboratorio all'avanguardia per la conservazione di campioni congelati
  • La temperatura può essere regolata su un livello preciso per garantire la massima stabilità 
  • Pannello di controllo con display digitale e allarmi acustici e visivi di sportello aperto e sovratemperatura
  • Congelamento automatico e raffreddamento rapido dopo l'apertura dello sportello grazie al refrigerante ecocompatibile
Realizzato per un funzionamento duraturo ed efficiente
  • Materiali di qualità superiore ed elevatissima qualità di lavorazione per una garanzia di lunga durata
  • Componenti ottimizzati e dalle elevate prestazioni
  • In dotazione 14 cestelli o cassetti con la serie 5000 e 3 cestelli con la serie 4000
  • Sportello reversibile con serratura integrata in dotazione per la protezione dei materiali di valore
Specifica
Specifica
513 l
SwingLine
Right Interchangeable
7 Evaporator Plates
14
Electronic
Manual
220/240 V
Da –14 a –28 °C
1
White Plastic
60 kg
Digital, External
Temperature alarm
1.5 A