Learn More
Cytiva Funnel Housing
Replacement housing for funnels with unique magnetic seal.
Marca:  Cytiva 4248
Codice prodotto. 17194281
  • 353.00€ / Pezzo
The Academic Best Buy Book 2025
Usa il codice promozionale 25081 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyphenylsulfone
Non-sterile
150 mL