Learn More
LevGo™ FSC™ Mix Paper Weighboats
Available in small and medium sizes in both brown for light colored samples and white for dark samples. LevGo™ FSC™ Mix Paper Weighboats are an environmentally friendly, easy to use alternative to regular weighing papers.
51.60€ - 59.60€
Specifica
Monouso Single-use
Materiale Paper
Forma Rectangular
Tipo Weighing Boat
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15408113
Vedere i documenti
LevGo™
White Small; 35 x 35 x 15.8 mm
51.60€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
15422214
Vedere i documenti
LevGo™
Brown Small; 35 x 35 x 15.8 mm
51.60€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
15442214
Vedere i documenti
LevGo™
White Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm
59.60€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
15432214
Vedere i documenti
LevGo™
Brown Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm
59.60€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in small and medium in both brown for light colored samples and white for dark samples
  • Made from FSC™ Certified (FSC™ Mix) paper (Eco-IN) and when disposed of in the standard waste stream they will naturally biodegrade (Eco-OUT)
  • Present a truly green solution to sample weighing
  • Control contents like a polystyrene weigh boat
  • Easier to handle than regular weighing papers
  • Grease-proof paper that meets FDA 21 CFR 176.170 (components of paper in contact with aqueous and fatty foods) and with 2I CFR 176.180 (contact with dry foods)
  • Compatible with heat applications with a temperature limit of 210°C
Specifica
Specifica
Single-use
Paper
Rectangular
Weighing Boat