Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro Frio-Temp™: riempiti con liquido Enviro-Safe™
Ideali per l'uso in congelatori, frigoriferi, incubatori, forni e banche del sangue.
51.45€ - 76.85€
Specifica
Dimensioni della bottiglia | 30 ml |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
Include | Rivestimento PTFE |
Materiale | Vetro |
Riempimento termometro | Liquido Enviro-Safe™ |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13089162
|
H-B Instrument™
B61004-0800 |
Da 15° a 50 °C | Incubatore | Termometro per la verifica: Easy-Read | N/A | ||||
13069162
![]() |
H-B Instrument™
B61004-0500 |
Da 15° a 50 °C | Incubatore | Termometro per la verifica |
74.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
13029162
![]() |
H-B Instrument™
B61004-0400 |
Da −5 °C a 20 °C | Banche del sangue | Termometro per la verifica |
73.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
13049162
![]() |
H-B Instrument™
B61004-0100 |
Da −5 °C a 15 °C | Frigorifero | Termometro per la verifica |
76.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Forniti completi di dichiarazione di accuratezza tracciabile secondo lo standard NIST™ e DKD, numero di serie univoco e attacchi in velcro™ e magnetici. È sufficiente avvitare il termometro con tappo nel flacone e collegarlo al campione da analizzare.
Specifica
30 ml | |
Rivestimento PTFE | |
Liquido Enviro-Safe™ | |
0.5 °C |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Vetro | |
±0.5 °C |