Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification électronique à tige Frio-Temp™ étalonnés
Pour vérifier numériquement la température des échantillons dans des applications générales.H-B Instrument™ Les thermomètres électroniques de vérification à tige en sucette étalonnés FRIO-Temp™ permettent une lecture précise de la température sans contaminer l’échantillon.
Marque:  H-B Instrument™ B61000-0900
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17580676
  • 86.94CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 24-09-2025
Ajouter au panier
Alertes:
Ne pas utiliser dans des étuves ou des congélateurs
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • L’ensemble de l’appareil numérique peut être placé directement dans des réfrigérateurs, des incubateurs et des espaces ambiants
  • Instructions multilingues incluses (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
  • Numéro de série individuel
    • Certifications
      ISO 17025, marquage CE
Spécification
Spécification
Microbilles en verre
0°, 50°C
5,25 in
3 in
Acier inoxydable
1,5 in
70°C
0°C à 70°C
±0,5°C
Flacon en plastique de 60 ml
Vérification numérique des températures des échantillons lors des applications générales
133 mm
75 mm
0,1°C
Thermomètre numérique
0°C
Oui
38 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis