Learn More
Labconco FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 2.5 liters of ice before defrosting.
10290.00€ - 16175.00€
Specifica
Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 2.5 L |
N. di ripiani | 0 |
Tipo di spina | All except North America |
Tensione | 230 V |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17900160
|
Labconco
700201090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | -50°C |
10290.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17900150
|
Labconco
700202090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | -50°C |
11615.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17950170
|
Labconco
710201090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | -84°C |
14835.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17930170
|
Labconco
710202090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | -84°C |
16175.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- The single 1/3 hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Specifica
Benchtop Freeze Dryer | |
0 | |
230 V |
2.5 L | |
All except North America |