Learn More
Thermo Scientific™ Freezer and Refrigerator Shelves
Maximize lab storage with Thermo Scientific™ Freezer and Refrigerator Shelves, designed for use as replacement shelves in high-performance laboratory refrigerators, freezers and ULTs.
98.29€ - 154.77€
Specifica
Warranty Warranty varies by country, please contact us for details
Capacità General Freezer Items
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11762318
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6695
29.2 cu. ft. Units Open Wire Shelves
154.77€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10123692
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6696
23.3, 45.8, 51.1, 78.8 cu. ft. Units Open Wire Shelves
136.68€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11747754
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6697
29.2 cu. ft. Units Open Wire Shelves
136.68€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
11749863
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6698
51.1 cu. ft. Units Open Wire Shelves
98.29€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11752318
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
7125
4.7 cu. ft., 11.5 cu. ft. Units Open Wire Shelves
118.59€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maximize lab storage with Thermo Scientific™ Freezer and Refrigerator Shelves, designed for use as replacement shelves in high-performance laboratory refrigerators, freezers and ULTs.
  • Epoxy-coated open-wire shelves
  • Full- and half-depth sizes
  • Undercounter units use full-depth shelves only
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Specifica
Warranty varies by country, please contact us for details
General Freezer Items
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Freezer and Refrigerator Shelves