Learn More
Poulten Graf™ Erogatori in vetro naturale Fortuna Polyfix
For dispensing of all chemicals - including solvents - that do not attack polypropylene and don't crystallize. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers come with a glass piston.
201.00€ - 220.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10248190
|
Poulten Graf™
101 07038 |
Da 2 a 10 ml |
201.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10340261
|
Poulten Graf™
101 07048 |
Da 10 a 50 ml |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
For dispensing of all chemicals - including solvents - that do not attack polypropylene and don't crystallize. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers come with a glass piston.
- Visible dispensing procedure
- Easy to use volume setting system
- Valve block made of polypropylene with FIX adapter
Specifica
0.60% | |
Natural |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.