Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Lock interamente in vetro Fortuna™ Optima™
Able to be autoclaved at 134°C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ All Glass Luer-Lock Syringes come with an interchangeable piston.
Marca: Poulten Graf™ 7 14027
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Complies with CE EN 46001 standards
- Constructed from Durobax™ glass
- With permanent amber graduation
- Acid and alkali resistant
Specifica
Sì | |
Borosilicate Glass | |
Siringa Luer Lock completamente in vetro | |
1 ciascuno | |
Luer Lock |
CE EN 46001 | |
Con graduazione ambrata | |
0.1 ml | |
2 ml | |
Sì |