Learn More
Forskolin (From Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
66.70€ - 1285.00€
Identificatori chimici
CAS | 66575-29-9 |
---|---|
Formula molecolare | C22H34O7 |
Molecular Weight (g/mol) | 410.507 |
InChI Key | OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N |
Sinonimo | forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish |
PubChem CID | 47936 |
ChEBI | CHEBI:42471 |
IUPAC Name | [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate |
SMILES | CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Price | Quantity & Availability | ||||
11453074
|
Fisher BioReagents
BP2520-1 |
1 mg | Amber Glass | N/A | |||||
11473074
|
Fisher BioReagents
BP2520-5 |
5 mg | Amber Glass | N/A | |||||
11463074
|
Fisher BioReagents
BP2520-10 |
10 mg | Amber Glass | N/A | |||||
10556394
|
Fisher BioReagents
BP2520-25 |
25 mg | Amber Glass | N/A | |||||
10615445
|
Fisher Bioreagents
BP2520-50 |
50 mg | Amber Glass |
1285.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Beschreibung
Forskolin is a molecular biology reagent. Forskolin functions as an antihypertensive and vasodilator. Adenylcyclase activator.Chemische Identifikatoren
66575-29-9 | |
410.507 | |
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CHEBI:42471 | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
C22H34O7 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
47936 | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate |
Spezifikation
Forskolin | |
66575-29-9 | |
White | |
15, 2460 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate | |
47936 | |
410.5 |
From Coleus forskohlii | |
228°C | |
C22H34O7 | |
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O | |
410.507 | |
CHEBI:42471 | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT, desiccate
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Forskolin
Signalwort
- Attenzione
Gefahrenkategorie
- Tossicità acuta Categoria 4
Gefahrenhinweis
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Sicherheitshinweis
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts