Learn More
Formic acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥98%
40.75€ - 611.24€
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15633870
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Fluka
33015-500ML
500 mL
40.75€
500mL
15603870
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Fluka
33015-1L
1 L
63.10€
1L
15613870
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Fluka
33015-2.5L
2.5 L
143.46€
2.50L
15653870
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33015-6X1L
6 x 1 L N/A N/A N/A
15623870
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33015-4X2.5L
4 x 2.5 L N/A N/A N/A
15663870
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33015-70KG
70 kg N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
64-18-6
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
284
acido formico
CH2O2
MFCD00003297
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CHEBI:30751
C(=O)O
Specifica
Formic Acid
64-18-6
HCOOH
1779
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
C(=O)O
46.025
CHEBI:30751
≥98%
1.22g/mL at 25°C
49°C (120.2°F)
1.6 (vs air)
Reag. Ph. Eur.
CH2O2
MFCD00003297
1209246
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
acido formico
284
46.03g/mol
ACS/puriss. p.a.
0.57
1004°F
44.8mmHg (20°C)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H226-H302-H314-H331
missing translation for 'einecsNumber' : 200-579-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ4900000
Identificativo prodotto
  • Formic acid puriss. ACS reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.