Learn More
Formic Acid, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15671400 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
50 mL
Imballaggio:
Ampoule
Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic Acid
Punto di fusione 4°C
Punti di ebollizione 100.4°C
Colore Colorless
Formula lineare HCOOH
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Peso formulazione 46.03g/mol
Percent Purity ∼98% (T)
Grado LC-MS Ultra
Densità 1.22g/mL at 25°C
Quantità 50 mL
Limite di esplosione 0.57
Punto d'infiammabilità 49°C (120.2°F)
Punto di combustione 1004°F
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione n20/D 1.370(lit.)
Densità vapore 1.6 (vs air)
Pressione del vapore 44.8mmHg (20°C)