Learn More
Formic acid, 98+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11984881
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Plastic drum
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
Punto di fusione 8.0°C
Punti di ebollizione 101.0°C
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Indice di Merck 15, 4269
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and glycerine
Peso formulazione 46.02
Percent Purity ≥98%
Grado Pure
Densità 1.2200g/mL
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3700 to 1.3720
Gravità specifica 1.22
Pressione del vapore 44mbar at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.