Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Direct Heat CO2 Incubator, 184 L
Preserve floor space with stackable Thermo Scientific™ Forma™ Direct-Heat CO2 Incubators, which combine high capacity and an easy-to-use design.
Marca: Thermo Scientific™ 311
Descrizione
Preserve floor space with stackable Thermo Scientific™ Forma™ Direct-Heat CO2 Incubators, which combine high capacity and an easy-to-use design.
Camera termica a calore diretto- La camera con capacità da 184 l (6.5 piedi cubi) offre ampio spazio per le colture e un ambiente ideale per incubazioni di colture cellulari
- Sportello destro incernierato standard, sportello reversibile installato in sede disponibile
- La camera con superficie interna in acciaio inox lucidato è progettata con angoli arrotondati per semplificare la pulizia
- Vaschetta di umidificazione rimovibile
- La ventola della camera distribuisce delicatamente aria all'interno della camera, garantendo condizioni omogenee
- I solidi ripiani in acciaio inox e i relativi supporti possono essere rimossi senza utensili
Sistema opzionale a flusso aria con filtro HEPA integrato nella camera
- La filtrazione dell'aria con filtro HEPA integrato nella camera consente di filtrare continuativamente l'intero volume della camera ogni 60 secondi
Sensori e sonde in situ studiati per il monitoraggio di precisione
- Possibilità di scelta tra sensore CO2 a TC (conducibilità termica) per funzionamento lungo e affidabile o di sensore CO2 a IR (infrarossi) per il monitoraggio nei casi in cui l'umidità e la temperatura sono meno prevedibili
- Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura
- Visualizzazione dell'umidità relativa facoltativa per il monitoraggio dei livelli di umidità per evitare “l'asciugatura”
Controllo con microprocessore Enviro-Scan
- Display a LED alfanumerico di facile utilizzo
- Comandi flessibili e intuitivi con centro messaggi che include messaggi di stato del processo e di allarme
- Attivazione/disattivazione segnale acustico, codice d'accesso, allarme tracciamento valori alti o bassi configurabili
Specifica
6.5 piedi cubi | |
4-20 mA facoltativo | |
184 l | |
0 to 20% | |
LED | |
Non disponibile | |
Da 5° a 50 °C | |
Bollitore per acqua | |
24.7 x 26.1 x 38.5'' (62.7 x 66.3 x 97.8 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
CE, UL, cUL | |
Incubatore singolo da 184 l | |
Acciaio inox lucidato | |
TC Sensor | |
Stainless Steel | |
Da ambiente fino a 95% a 37°C (98.6°F) | |
CO2 Incubator | |
20 x 21.1 x 26.8'' (50.8 x 54.1 x 68.1 cm) | |
210 libbre | |
230 V |