Learn More
Buerkle™ Forceps, Stainless Steel, Sharp, Bent Form
Forceps allow for accurate work in the laboratory. The angled laboratory tweezers are suitable for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics, and food/beverage environments.
5.05€ - 6.80€
Specifica
N. per confezione | 1 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (1.4301) |
Product Type | Forceps |
Da utilizzare con (applicazione) | Food |
Tipo | Forceps |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16379551
|
Buerkle™
5386-0100 |
105 mm |
5.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16389551
|
Buerkle™
5386-0102 |
130 mm |
6.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16399551
|
Buerkle™
5386-0104 |
160 mm |
6.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Stainless steel (1.4301)
- The pointed, fluted ends can be used to work reliably with sensitive materials, tissue or samples
- Flutings on the handle ensure a slip-free grip of the stainless steel tweezers
- Suitable for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics, and food/beverage
Specifica
1 | |
Forceps | |
Forceps |
Stainless Steel (1.4301) | |
Food | |
Standard |