Learn More
OHAUS™ Foam Test Tube Rack
OHAUS™ Foam Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
41.00€ - 51.25€
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Materiale Foam
Dimensioni (L x P) 140 x 241 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
15702659
Vedere i documenti
OHAUS™
30400238
Gray 10 mm Tubes
41.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15712659
Vedere i documenti
OHAUS™
30400239
Blue 12 mm Tubes
41.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15722659
Vedere i documenti
OHAUS™
30400240
Yellow 13 mm Tubes
41.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15732659
Vedere i documenti
OHAUS™
30400241
Green 16 mm Tubes
51.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15752659
Vedere i documenti
OHAUS™
30400243
White 25 mm Tubes
51.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15742659
Vedere i documenti
OHAUS™
30400242
Red 15 x 50 mL Tubes
51.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of foam
  • For use with tubes of various sizes
Specifica
Specifica
Test Tube Rack
Foam
140 x 241 mm