Learn More
Ismatec™ Viton™ Extension Tubing
Specialized extension tubing for concentrated acids and corrosive solvents. Ismatec™ Viton™ Extension Tubing is for 2- and 3-stop tubing.
281.00€ - 299.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA 21 CFR175.300 |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | Viton |
Overall Length (English) | 50 ft. |
Overall Length (Metric) | 15 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10398042
|
Ismatec™
97632-18 |
0.51 mm I.D. |
281.00€
10m |
Spedizione stimata: 26-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10684593
|
Ismatec™
97632-36 |
1.52 mm I.D. |
299.00€
10m |
Spedizione stimata: 26-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- High chemical resistance.
- Low gas permeability.
- Wide temperature range.
- Limited service-life.
- Must not be used for foodstuffs, beverages and drugs.
- Applications
- Acids: Excellent
- Alkaline solutions: Excellent
- Solvents: Limited
- Pressure: Not recommended
- Vacuum: Good
- Viscous media: Good
- Sterile media: Fair
- Sterilization: Not recommended.
Specifica
FDA 21 CFR175.300 | |
Viton | |
15 m | |
-31°C | |
Limited service life | |
Good | |
Extension Pump Tubing |
Not Autoclavable | |
50 ft. | |
Concentrated acids and corrosive solvents. Small MS-CA cassettes. | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Black | |
204°C |