Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein Isothiocyanate Isomer I, 90%, Pure
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
98.50€ - 989.00€
Identificatori chimici
CAS | 3326-32-7 |
---|---|
Formula molecolare | C21H11NO5S |
Molecular Weight (g/mol) | 389.381 |
Numero MDL | MFCD00005063 |
InChI Key | MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein |
PubChem CID | 18730 |
ChEBI | CHEBI:37918 |
IUPAC Name | 3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10080940
|
Thermo Scientific Chemicals
119252500 |
250 mg | Glass bottle |
98.50€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10356460
|
Thermo Scientific Chemicals
119250010 |
1 g | Glass bottle |
261.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10115253
|
Thermo Scientific Chemicals
119250050 |
5 g | Glass bottle |
989.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
3326-32-7 | |
389.381 | |
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N | |
18730 | |
3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
C21H11NO5S | |
MFCD00005063 | |
5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein | |
CHEBI:37918 | |
C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
Specifica
Fluorescein isothiocyanate isomer I | |
90% | |
MFCD00005063 | |
5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein | |
Authentic | |
3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one | |
18730 | |
389.38 | |
Pure | |
Crystals |
3326-32-7 | |
C21H11NO5S | |
15, 4120 | |
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O | |
389.381 | |
CHEBI:37918 | |
≥88% (HPLC) | |
White |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Fluorescein isothiocyanate isomer I
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.