Learn More
Fluorescein, Free Acid, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Reag. Ph. Eur., free acid
75.34€
Identificatori chimici
CAS 2321-07-5
Formula molecolare C20H12O5
Molecular Weight (g/mol) 332.31
Numero MDL MFCD00005050
InChI Key GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15623820
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
32615-100G
100 g Plastic Bottle
75.34€
100g
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
2321-07-5
332.31
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:31624
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
C20H12O5
MFCD00005050
16850
3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Specifica
Fluorescein
Reag. Ph. Eur.
C20H12O5
NONH for all modes of transport
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
16850
332.31g/mol
Passes test for UV spectrum
Brown
314°C to 316°C
2321-07-5
MFCD00005050
94324
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
332.31
CHEBI:31624
Odourless
Acid Yellow 73
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 219-031-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LM5075000