Learn More
Macherey-Nagel™ Florosil™ -Standard
251.00€ - 1015.00€
Specifica
Dimensione particelle | 0.15 to 0.25 mm |
---|---|
Tipo | Florosil-Standard |
Materiale | Magnesia Silica |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10746342
|
Macherey-Nagel™
815710.1 |
1 kg |
251.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10506881
|
Macherey-Nagel™
815710.5 |
5 kg |
1015.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
0.15 to 0.25 mm | |
Florosil-Standard | |
Magnesia Silica |