Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, 100-200 mesh, for column chromatography
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 205440050
1590.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 5 kg
Codice prodotto. 10318903
  • 1600.00€ / 5kg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100/120 Mesh
Plastic Drum
5 kg
Florisil
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti