Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentine Flask, Plastic-coated For Stuart™ Rotary Evaporators
Plastic coating prevents shattering. Used with Stuart™ Rotary Evaporators.
303.00€ - 456.00€
Specifica
Descrizione | Evaporating flask |
---|---|
Materiale | Plastic-coated Glass |
Giunto rastremato standard | 29/32 |
Forma del fondo | Flat |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12417742
|
Cole-Parmer™
10096-59 |
2 L |
456.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12447742
|
Cole-Parmer™
10096-62 |
500 mL |
303.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with Stuart™ rotary evaporators
- Plastic coated glass
- 29/32 socket
Specifica
Evaporating flask | |
Plastic-coated Glass | |
29/32 | |
Flat |