Learn More
Brady™ Supporti da pavimento
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
81.85€ - 97.30€
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 25.98 in. |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 660 mm |
Forma | Rectangle |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11712005
|
Brady™
241941 |
ENTREE INTERDITE |
97.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11796655
|
Brady™
256262 |
ATTENTION SOL GLISSANT |
93.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11706665
|
Brady™
256281 |
ATTENTION ZONE DE TRAVAIL |
81.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Specifica
25.98 in. | |
660 mm | |
Rectangle |