Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
Codice prodotto. 16875340 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
GUANTO IN PVC RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE CHE OFFRE UNA BUONA PROTEZIONE MECCANICA
  • Gloves combine flexibility, dexterity, and mechanical resistance
  • Coating is resistant to chemicals, oils, greases, gasoline, petrol, alcohol, alkali, and salts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Colore Green
Materiale Nitrile
Size 10
EN388 Standard 3121B
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Interlock Cotton
Rivestimento interno Lined
Resistente a Chemicals, Oil, Grease, Gasoline, Petrol, Alcohols, Alkalis, and Salts
Serie L27
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm