Learn More
De Buyer™ Spatola flessibile
Scoop, spread and scrape ingredients using the De Buyer™ Flexible Spatula. The spatula can withstand temperatures up to 100°C.
15.00€ - 39.00€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Product Type | Spatola flessibile |
Temperatura (sistema metrico) max | 100 °C |
Materiale | Gomma |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11932625
|
De Buyer™
4891.24N |
240 mm |
15.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11942625
|
De Buyer™
4891.34N |
340 mm |
39.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11952625
|
De Buyer™
4891.42N |
420 mm |
36.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Thermoplasticized
- Up to 100 degrees maximum
- Plastic handle
Specifica
1 ciascuno | |
Spatola flessibile | |
100 °C | |
Gomma |