Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ Flexible Polyethylene Tubing
Combines the excellent inert qualities of polyethylene tubing with the flexibility of a softer tubing
672.00€ - 915.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Non-DEHP;European Pharmacopoeia;3A;ADCF;USP;NSF-51;NSF-61;FDA;Non-Phthalate |
---|---|
Descrizione | Plasticizer-free, 78 A durometer, can be used with barbed fittings. Colored Flexelene™ tubing available upon request. |
Materiale | Flexelene |
Overall Length (English) | 100 ft. |
Overall Length (Metric) | 30.5 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11700469
|
Cole-Parmer™
96155-12 |
16 mm |
672.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11710469
|
Cole-Parmer™
96155-20 |
25.4 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Ideal for food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer and water conditioning applications.
- Plasticizer-free, 78 A durometer.
- Can be used with barbed fittings.
- Abrasion-resistant, excellent chemical compatibility, economical.
- Colored Flexelene tubing available upon request.
- Produced with compounds listed by NSF International Standards 51 and 61 and are FDA compliant.
- Sterilize: Ethylene oxide.
Specifica
Non-DEHP;European Pharmacopoeia;3A;ADCF;USP;NSF-51;NSF-61;FDA;Non-Phthalate | |
Flexelene | |
30.5 m | |
Food and beverage processing, instrumentation, pure-water transfer, water conditioning, | |
Abrasion-resistant, excellent chemical compatibility, economical. | |
Semitrasparente | |
76°C |
Plasticizer-free, 78 A durometer, can be used with barbed fittings. Colored Flexelene™ tubing available upon request. | |
100 ft. | |
3.175 mm | |
100 ft./Pk. | |
Ethylene Oxide | |
170°F |