Learn More
Corning™ Flex Discharge Tubes
Corning™ Flex Discharge Tubes for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Marca:  Corning™ 6877
Codice prodotto. 16862120
  • 14.48€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Coiled
  • Includes protective sleeve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Flexible Discharge Tube
FEP, Polypropylene
Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Protective Sleeve
4 mm
Coiled
2.5 to 10 mL
2.5 to 10 mL Bottle Top Dispenser
6 mm