Learn More
Grant Instruments™ Multi-level Flat Platform Tower With Non-Slip Mat for PSU20i
Flat shaker platform with multiple levels for use with the Grant PSU-20i orbital shaker. Black rubber pads on each platform provide a nonslip surface for vessels on the platform
381.00€ - 662.00€
Specifica
Materiale | Rubber |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 480 x 380 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PSU-20i |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12914035
|
Grant Instruments™
PP-20-2 |
2-level |
381.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11411068
|
Grant Instruments™
PP-20-3 |
3-level |
523.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12924035
|
Grant Instruments™
PP-20-4 |
4-level |
662.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with PSU 20i Orbital Shaking Platform
- 2, 3, or 4 levels
- Black rubber pads provide nonslip surface for vessels on the platform.
Specifica
Rubber | |
480 x 380 mm | |
PSU-20i |