Learn More
Greiner Bio-One Flat Bottom Polystyrene Test Tubes
Ideal for optical measurements due to its high clarity.
385.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 35 mL |
Lunghezza (sistema metrico) | 56 mm |
Materiale | Polystyrene |
Diametro (sistema metrico) | 31 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10577061
|
Greiner Bio-One
214111 |
Stopper | N/A | ||||||
Descrizione
- Volume: 35mL
- Clear tube
- Dia. X Height: 31 x 56mm
- Available with or without multi-disk white LDPE stopper
Specifica
Clear | |
56 mm | |
31 mm |
35 mL | |
Polystyrene | |
Test Tube |