Learn More
Fisherbrand™ Morsetto per incubatrici per agitazione
Fisherbrand™ Flask Clamp is designed to be used with a shaking incubator and can hold a variety of flask sizes.
Marca:  Fisherbrand™ H1000-MR-CMB
Codice prodotto. 16343236
  • 106.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of stainless steel
  • For use with shaking incubators
  • Designed to hold flasks
Specifica
Specifica
125, 250, 500 mL Flasks
Stainless Steel
1 Ea.
Flask Clamp
Mini Shaking Incubator