Learn More
FKBP1A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen FKBP1A
Konzentration 0.26 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16856553
Unterlagen ansehen
Proteintech
10273-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16846553
Unterlagen ansehen
Proteintech
10273-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Immunophilins are a family of soluble receptors capable of binding to one of two major immunosuppressant agents; cyclosporin A (CsA) or FK506. Proteins that bind FK506 are termed FK506 Binding Proteins (FKBPs) and those that bind cyclosporin A are called cyclophilins (CyP). Immunophilins function as cis-trans peptidyl-prolyl isomerases (PPIase) whose activity is inhibited by their respective immunosuppressant compounds. Thus, immunophilins accelerate folding of some proteins both in vivo and in vitro by catalyzing slow steps in the initial folding and rearrangement of proline-containing proteins. FKBP12:FK506 complexes inhibit calcineurin, a calcium/calmodulin-dependent serine/threonine phosphatase which blocks T-cell activation by preventing lymphokine gene transcription. FKBP12 also plays a role in intracellular calcium regulation by associating with three types of calcium release channel complexes, cardiac and skeletal ryanodine receptors and the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor. In interactions with members of the TGF beta family type I receptors, FKBP12 has been shown to exert an inhibitory effect on the signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
FKBP1A
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P26883, P62942
14225, 2280
FKBP1A Fusion Protein Ag0406
Primary
-20°C
FKBP1A
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
12 kDa FK506 binding protein, 12 kDa FKBP, FK506 binding protein 1A, FKBP 12, FKBP 1A, FKBP1, FKBP12, FKBP12C, FKBP1A, Immunophilin FKBP12, PKC12, PKCI2, PPIASE, PPIase FKBP1A, Rotamase
FKBP1A
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt