Learn More
OHAUS™ Fixed Multi-Purpose Clamps
OHAUS™ Fixed Multi-Purpose Clamps are designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
37.50€ - 146.00€
Specifica
Tipo | Fixed Clamp |
---|---|
Include | Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers |
Size | Medium |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Materiale | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Materiale | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15712269
|
OHAUS™
30392217 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-FIXED3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel-plated | 0 to 69 mm |
48.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15722269
|
OHAUS™
30392218 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-FIXED2SZM | 2-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 77 mm |
37.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15732279
|
OHAUS™
30392229 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-FIXED3DSM | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 to 69 mm |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15742279
|
OHAUS™
30392230 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-FIXED2SSM | 2-Prong Single Adjust | Stainless Steel | 0 to 77 mm |
113.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
- Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
- Available as single or dual-adjust in nickel-plated zinc or stainless steel
- Non-slip vinyl sleeves, and fiberglass covers for temperatures above 100°C (included with all 2 and 3-prong clamps)
Specifica
Fixed Clamp | |
Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers | |
Medium |