Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle Rotor without Lid for Benchtop Centrifuge
Rotors for Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH. The 5702 family of low speed, general purpose centrifuges was especially designed to meet the requirement of low- to mid-throughput clinical research and cell culture labs.
464.00€ - 533.00€
Codice del prodotto | Marca | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10386602
|
Eppendorf™
5702747009 |
1,840 x g |
533.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10663493
|
Eppendorf™
5702746002 |
1,770 x g |
464.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Rotor F-45-18-17-Cryo
- Maximum speed: 1,840 × g (4,400 rpm)
- Quiet centrifugation even without rotor lid
- Centrifugation of 1 to 2mL Cryo tubes° (max. 13mm dia., use with adapter) and tubes
- with screw cap (max. 17mm dia., no adapter required)
- Rotor and adapters are autoclavable (121°C, 20 min.)
Rotor F-45-24-11
- Maximum speed: 1,770 × g (4,400 rpm)
- Fixed-angle rotor for 24 × 1.5/2.0 mL tubes
- Quiet centrifugation even without rotor lid
- Adapters optionally available for: 0.2mL PCR tubes (5425 715.005); 0.4mL centrifuge tubes (5425 717.008); 0.5mL micro test tubes and Microtainer™ tubes (5425 716.001)
- Rotor and adapters are autoclavable (121°C, 20 min.)
Specifica
Rotore ad angolo fisso | |
4,400 rpm |