Learn More
SCAT™ Raccordi per sistemi HPLC
Collega i tuoi capillari HPLC in modo sicuro ed ermetico al sistema SCAT. I raccordi SCAT PFA sono chimicamente resistenti e si adattano ai Safety Caps e Safety Waste Caps. Disponibile per diverse dimensioni di capillari.
Marca: SCAT™ 107048
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I raccordi SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: - Raccordo in PFA con ghiera integrata in vari colori e diametri.- Connettori per tubi in vari diametriSpecifica
Raccordo PFA | |
1.6 mm | |
Fitting with Integrated Ferrule (1.6 mm OD) | |
PFA |
Incolore | |
Solvent Handling | |
Dimensione capillare OD: 1,6 mm |