Learn More
BRAND™ Fitting for Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Micrometer screw with press button, including support clamp
16.37€
Specifica
Include | Micrometer Screw with Press Button, Support Clamp |
---|---|
Tipo | Buret Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10340151
|
BRAND™
23746 |
15 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette | N/A | ||||||
10175640
|
BRAND™
23748 |
25 to 50 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette | N/A | ||||||
Descrizione
Specifica
Micrometer Screw with Press Button, Support Clamp | |
Buret Fitting |