Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene a tre livelli
I rack sagomati offrono un supporto rigido quando completamente carichi, riducendo le rotture.
55.62€
Specifica
Product Type | Rack, provetta |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Colore | White |
Materiale | Polipropilene |
Forma | Rettangolare |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15560092
|
Fisherbrand™
F18860-1316 |
Tubes (13 to 16 mm) |
55.62€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
I rack sagomati offrono un supporto rigido quando completamente carichi, riducendo le rotture.
- Impilabili da vuoti o con carico di provette lunghe fino a 10 cm (4 pollici)
- Autoclavabili a 121°C (250°F)
- Con comode impugnature sulle piastre terminali per il trasporto
- Le file sono identificate con lettere e numeri per un facile riferimento
- Le superfici bianche semplificano il confronto dei colori
- Robusti e resistenti agli agenti chimici, non si frantumano né scoloriscono
Specifica
Rack, provetta | |
White | |
Rettangolare | |
Non-sterile |
Sì | |
Polipropilene | |
3 Tiers |