Learn More
Fisherbrand™ Sterile Microcentrifuge Tubes with Screw Caps
Note: Image is representative only. It shows colored caps, but all of the tubes in this offering come with Natural caps; there are no color cap options.
88.65€ - 179.00€
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | Polypropylene |
Include | O-ring |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | RCF max | dimShape | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | RCF max | dimShape | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12350353
![]() |
Fisherbrand™
515-S-FIS |
1.5 mL | 30,000 x g | Conical |
88.65€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12831731
![]() |
Fisherbrand™
02681374 |
2 mL | 18,000 x g | Skirted |
179.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12390433
![]() |
Fisherbrand™
522-S-FIS |
2 mL | 25,000 x g | Conical |
88.65€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Choose skirted or conical-bottom style
- With attached caps
- Natural-colored screw caps with O-rings
- RNase-free and DNase-free
Specifica
Polypropylene | |
Polypropylene | |
Sterile |
Natural | |
O-ring | |
Screw Cap |