Learn More
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Microcentrifuge Tubes: Standard
Nonsterile
436.80€
Specifica
Cap Style | Tappo a pressione |
---|---|
Colore | Natural |
Imballaggio | Bulk |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo di chiusura | Snap Cap |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15455714
|
Fisherbrand™
504-FIS |
0.25 mL | 35 mm | Polyethylene | 28,000 x g | ||||
Descrizione
Nonsterile
- Packed in bulk Color: Natural
Specifica
Tappo a pressione | |
Bulk | |
Snap Cap |
Natural | |
Non-sterile | |
8 mm |