Learn More
Fisherbrand™ Penne tecniche per uso scientifico
Fast-drying ink in four colors
12.36€ - 23.41€
Specifica
Product Type | Technical Pen |
---|---|
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for record results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper, and produce diagrams |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Larghezza linea (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Larghezza linea (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11794376
|
Fisherbrand™
3042 |
Nero | 6 Pk. | 0.4 mm | N/A | ||||
11784376
|
Fisherbrand™
3041 |
Nero | Confezione da 6 | 0.2 mm | N/A | ||||
10745512
|
Fisherbrand™
3040 |
Colori assortiti | Confezione da 12 | 0.2, 0.4 mm | N/A | ||||
11704386
|
Fisherbrand™
3043 |
Red | 6 Pk. | 0.2 mm | N/A | ||||
11714386
|
Fisherbrand™
3045 |
Blue | 6 Pk. | 0.2 mm | N/A | ||||
11724386
|
Fisherbrand™
3046 |
Blue | 6 Pk. | 0.4 mm | N/A | ||||
Descrizione
Fisherbrand™ Scientific Technical Pens produce extra-fine lines with accuracy—and without smearing. Special long-legged point is perfect for writing on notebooks, forms, graphs, charts, tables and recording paper. Fast-drying ink in four colors.
Penna monouso per linee sottilissime precise—e senza macchie. La speciale punta “allungata” è perfetta per la scrittura su taccuini, moduli, grafici, diagrammi, tabelle e carta di registrazione.
- L'inchiostro è fluido, duraturo e asciuga rapidamente
- L'assortimento comprende i colori rosso, blu e lo speciale nero intenso per un'eccellente riproduzione sulle fotocopiatrici
- Il capace serbatoio d'inchiostro consente di scrivere per oltre 0.50 miglia (800 m)
- Il design e il colore del cappuccio indicano la dimensione del punto e il colore della penna
- La chiusura super-aderente del cappuccio impedisce l'essiccamento dell'inchiostro quando la penna non è in uso
- Due spessori della linea disponibili: extra fine, 0.016 poll. (0.4 mm) o super fine, 0.008 poll. (0.2 mm)
- Disegna linee precise con squadre a T, righelli e curve flessibili
Specifica
Technical Pen | |
Single-use | |
Used for record results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper, and produce diagrams |