Learn More
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps
Resilient, resistant to moisture vapor
246.09€ - 692.51€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Descrizione | Tappo a vite |
Materiale | Plastic |
Materiale rivestimento interno | Rubber |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Descrizione
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Specifica
Black | |
Plastic | |
ISO 9001 | |
Bottle | |
Plastic |
Tappo a vite | |
Rubber | |
Autoclavable | |
14B Rubber | |
Screw Cap |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps