Learn More
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
22-400
38-400
58-400
Descrizione
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Specifica
Specifica
Colore | Black |
Descrizione | Tappo a vite |
Materiale | Plastic |
N. per custodia | 576 Cs. |
Quantità | 576/PK. |
Sterilità | Sterile |
Materiale rivestimento interno | Rubber |
Finitura collo | 38-400 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Autoclavabile | Autoclavable |