Learn More
Fisherbrand™ Rotary Mixer Discs
Suitable for end-to-end mixing tubes
128.00€ - 135.00€
Specifica
Product Type Rotary Mixer Disc
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
12377488
Vedere i documenti
Fisherbrand™
RMD024
Tubes with a Diameter Between 8-11 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12387488
Vedere i documenti
Fisherbrand™
RMD012
Tubes with a Diameter Between 15-17 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Rotary Mixer Disc complete with clips for tubes, supplied unassembled
  • Suitable for 'End to End Mixing' tubes,
  • Clips for tube diameters between  8 - 11 mm are suitable for 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL Microcentrifuge tubes, 3mL Vacutainers and 5mL capped tubes (8 -11 mm)
  • Clips for tube diameters between 15 - 17 mm are suitable for 15 mL centrifuge tubes
  • Easy to fit onto the RM-1 locating on three pins then secured in place with thumb wheel
Specifica
Specifica
Rotary Mixer Disc