Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni in vetro riutilizzabili con tappo
Bottiglie per terreni di coltura in vetro per numerose applicazioni di laboratorio generiche. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da bocca larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene.
Marca: Fisherbrand™ SPFS14395-5000
78.37 EUR valido fino al 2025-07-31
Usa il codice promo "24166" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Questi flaconi di vetro per terreni si prestano a numerose applicazioni generali di laboratorio. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da imboccatura larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene. Con anello antigoccia in polipropilene trasparente (naturale) sostituibile.
- Permanent white enamel marking spot
- GL 45 screw thread
- Linerless
- Autoclavable (to 140°C)
- Borosilicate glass
- Polypropylene cap
Order Info
I flaconi da 2000 ml o più grandi sono forniti in confezione da 1 pz.
Specifica
169.07 once, 5000 ml | |
169.07 once | |
7.1 in. | |
30 mm | |
Vetro | |
Case of 1 | |
Blu | |
Sì | |
Yes | |
Rotondo | |
Media Bottle | |
Polypropylene | |
181 mm |
5000 ml | |
naturale | |
1.18 in. | |
Clear drip-free Polypropylene pouring ring | |
1 | |
Non sterile | |
Da 1000 a 4000 ml | |
Autoclavable | |
Larga | |
330 mm | |
12.9 in. | |
GL 45 | |
Screw Cap |