Learn More
Fisherbrand™ Nastro sigillante per filettature in PTFE puro a bassa densità
Previene perdite per garantire la tenuta nella connessione di articoli, ad esempio un manometro con un adattatore
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Overall Length (English) | 600 in. |
Overall Length (Metric) | 15,240 mm |
Spessore (sistema imperiale) | 0.08 in. to 0.09 in. |
Spessore (sistema metrico) | Da 3 a 3.5 mil |
Descrizione
Previene perdite per garantire la tenuta nella connessione di articoli, ad esempio un manometro con un adattatore
- Per sigillare in modo veloce, igienico ed economico tubi metallici di qualsiasi dimensione
- Riduce il rischio delle comuni contaminazioni incrociate possibili con i sigillanti liquidi e in pasta
- Consente di adattare qualsiasi connessione in metallo o in plastica per garantire una corretta sigillatura
- Colma le possibili lacune nella filettatura delle connessioni
- Spessore: 3-3.5 mil
- Intervallo di temperatura: da –190 a 370 °C
- Intervallo di gravità specifica del nastro –0.2 g/cm3
- Limite di pressione (PSI) - fino a 30 bar
Specifica
PTFE | |
15,240 mm | |
Da 3 a 3.5 mil | |
0.5 in. | |
370°C |
600 in. | |
0.08 in. to 0.09 in. | |
–190°C | |
Fino a 30 bar | |
Sealing tape |