Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni sterili in PETG
È possibile ridurre il rischio di contaminazione incrociata con questi flaconi per terreni sterili monouso
Marca: Fisherbrand™ 302019-0250
64.79 EUR valido fino al 2025-09-30
Usa il codice promo "24322" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
È possibile ridurre il rischio di contaminazione incrociata con questi flaconi per terreni sterili monouso
Il flacone per terreni in PETG Fisherbrand è ideale per la preparazione e la conservazione dei terreni.
- Un'alternativa conveniente e infrangibile ai flaconi in vetro per terreni
- Apirogeno e non citotossico per proteggere le cellule
- Le graduazioni in rilievo non si cancellano
- Realizzato in copoliestere di polietilene tereftalato (PETG) trasparente e leggero che garantisce resistenza agli urti e un'eccellente funzionalità di barriera per i gas
- La chiusura è in polietilene ad alta densità (HDPE)
- I flaconi sono confezionati in vassoio termoretraibile per garantire la pulizia
- La banda termosensibile attorno a collo e tappo dei flaconi garantisce la sterilità dei singoli flaconi fino a quando non viene rimossa
Compliance
Certificazione di sterilità fino a SAL 10-6, USP Classe VI per assicurare la biocompatibilità.
Specifica
8.45 once, 250 ml | |
8.45 oz. | |
Per preparazione e stoccaggio di terreni | |
Sterile | |
Sì | |
Sì | |
Media Bottle | |
38-430 mm |
250 ml | |
Trasparente | |
PETG | |
SAL 10-6, USP Class VI | |
Sì | |
Pozzetti quadrati | |
HDPE | |
Tamper-evident Screw Cap |