Learn More
Fisherbrand™ Nichrome Inoculating Needles with Handles
Available in two needle gauges
11.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Materiale | Nichrome |
Product Type | Inoculating Needle |
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 7.25 in. |
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15228979
|
Fisherbrand™
14956100 |
26 G |
11.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Consist of a straight wire fixed into an aluminum handle
- Handle is 7.25 in. long (18.4cm) and has a tapered end
- Wire is 100mm long
Specifica
3.93 in. | |
Nichrome | |
7.25 in. | |
Aluminum handle |
10 cm | |
Inoculating Needle | |
18.4 cm |